Learn More
Alfa Aesar™ 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 045531.03
Detalles adicionales : CAS : 53081-25-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492337
  • 101.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
53081-25-7
C34H36O6
MFCD00132927
Especificaciones
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
1g
C34H36O6
Insoluble in water.
Crystalline
White
53081-25-7
MFCD00132927
540.65
98%
Videos
SDS Documentos