Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluorofenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile is used as medicine and liquid crystal materials intermediates. Ortho or para substituted dimers and a mixture of trimers, tetramers and pentamers of PFPA coulb be obtained from 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se utiliza como intermediario de materiales de cristal líquido y medicina. A partir del 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se pueden obtener dímeros ortosustituidos o parasustituidos, así como una mezcla de trímeros, tetrámeros y pentámeros de PFPA.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se utiliza como intermediario de materiales de cristal líquido y medicina. A partir del 2,3,4,5,6-pentafluorofenilacetonitrilo se pueden obtener dímeros ortosustituidos o parasustituidos, así como una mezcla de trímeros, tetrámeros y pentámeros de PFPA.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetonitrile |
Densidad | 1.61 |
Punto de ebullición | 110°C to 111°C (17 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.439 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3276 |
Beilstein | 1882341 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1 |