Learn More
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779384
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
771-60-8
C6H2F5N
183.08
MFCD00007643
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
13040
2,3,4,5,6-pentafluoroanilina
NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
771-60-8
C6H2F5N
183.08
MFCD00007643
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
13040
2,3,4,5,6-pentafluoroanilina
NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33°C to 38°C
Color Salmón a blanco
Densidad 73g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.08
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.