Learn More
2,2'-Tiodietanol, para el análisis de aminoácidos, Fisher Chemical
Catalog Number 10264160
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 111-48-8
Punto de ebullición 165°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H10O2S
Número MDL 2910
Cantidad 100 g
Sinónimo thiodiglycol, 2,2'-thiodiethanol, thiodiethanol, thiodiethylene glycol, tedegyl, kromfax solvent, bis 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2,2'-thiobis, 2,2'-thiobisethanol
Clave InChI YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CSCCO)O
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilsulfanil)etanol
Peso molecular (g/mol) 122.182
PubChem CID 5447
ChEBI CHEBI:75184
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.19g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2''-Thiodiethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2