Learn More
2,2'-Tiodietanotiol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-tiodietanol se utiliza en la síntesis de nuevos complejos polinucleares luminiscentes de oro(I) y fosfina; el 2,2′-tiodietanotiol se utiliza para la determinación fotométrica de Ni por extracción, pues provoca una reacción de color con los metales.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El 2,2′-tiodietanol se utiliza en la síntesis de nuevos complejos polinucleares luminiscentes de oro(I) y fosfina; el 2,2′-tiodietanotiol se utiliza para la determinación fotométrica de Ni por extracción, pues provoca una reacción de color con los metales.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2'-Thiodiethanethiol |
Densidad | 1.183 |
Punto de ebullición | 135°C to 136°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
Índice de refracción | 1.5955 |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Difficult to mix. |
Nombre IUPAC | 2-(2-sulfaniletilsulfanil)etanotiol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.32 |
Porcentaje de pureza | ≥90% |