Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Pyridyl)thiazolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62437.06
Detalles adicionales : CAS : 700-94-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498938
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
700-94-7
166.242
VQRXHIVVUXYAFH-UHFFFAOYSA-N
120770
C1CSC(N1)C2=CC=CC=N2
C8H10N2S
MFCD01691462
2-2-thiazolidinyl pyridine, 2-1,3-thiazolidin-2-yl pyridine, pyridine, 2-2-thiazolidinyl, 2-2-pyridinyl thiazolidine, pyridine,2-2-thiazolidinyl
2-pyridin-2-yl-1,3-thiazolidine
Especificaciones
2-(2-Pyridyl)thiazolidine
5g
C8H10N2S
2-2-thiazolidinyl pyridine, 2-1,3-thiazolidin-2-yl pyridine, pyridine, 2-2-thiazolidinyl, 2-2-pyridinyl thiazolidine, pyridine,2-2-thiazolidinyl
C1CSC(N1)C2=CC=CC=N2
166.242
166.24
97%
Red
700-94-7
MFCD01691462
VQRXHIVVUXYAFH-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-2-yl-1,3-thiazolidine
120770
Liquid
Videos
SDS Documentos