Learn More
Ácido 2-[(2-fenoxietil)tio]acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697425
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
75434-70-7
C10H12O3S
212.263
MFCD00085152
SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
2779087
ácido 2-(2-fenoxietilsulfanil)acético
C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
75434-70-7
C10H12O3S
212.263
MFCD00085152
SHWKIHWUFNTMIB-UHFFFAOYSA-N
2-2-phenoxyethyl thio acetic acid, 2-2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, 2-phenoxyethyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_005030, 2-2-phenoxyethylthio acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl acetic acid, 2-phenoxy-ethylsulfanyl-acetic acid, 2-2-phenoxyethylsulfanyl acetic acid
2779087
ácido 2-(2-fenoxietilsulfanil)acético
C1=CC=C(C=C1)OCCSCC(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5O(CH2)2SCH2CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%