Learn More
[2,2]-Paraciclofano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
1633-22-3
C16H16
208.3
OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
74210
C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
1633-22-3
C16H16
208.3
OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
74210
C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material [2,2]-Paracyclophane
Punto de fusión 285.0°C to 288.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 99%