Learn More
[2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC41913DA
Detalles adicionales : CAS : 540753-13-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442304
  • 85.40€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
540753-13-7
236.315
QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
7537544
C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
C13H20N2O2
MFCD08060517
2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
[2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamine
Especificación
[2-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
1g
96.5
97%
MFCD08060517
QHAMTJRGPZWTSO-UHFFFAOYSA-N
[2-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanamine
7537544
97%
Amber glass bottle
540753-13-7
100.0
C13H20N2O2
2-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzylamine, 1-2-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 2-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methylamine
C1COCCN1CCOC2=CC=CC=C2CN
236.315
236.31
Videos
SDS Documentación