Learn More
2,2'-Metilenbis(4-clorofenol), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020620
14.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
97-23-4
C13H10Cl2O2
269.12
MFCD00002322
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
3037
CHEBI:34689
4-cloro-2-[(5-cloro-2-hidroxifenil)metil]fenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
97-23-4
C13H10Cl2O2
269.12
MFCD00002322
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
dichlorophen, dichlorophene, dichlorofen, dichlorphen, trivex, 2,2'-methylenebis 4-chlorophenol, didroxan, didroxane, anthiphen, antiphen
3037
CHEBI:34689
4-cloro-2-[(5-cloro-2-hidroxifenil)metil]fenol
OC1=CC=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol)
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 1884514
Índice Merck 14,3071
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.13
Porcentaje de pureza 95%