Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97%, Maybridge
47.60€ - 377.90€
CAS 26286-55-5
Fórmula molecular C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
InChI Key LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
PubChem CID 13656108
IUPAC Name 2-(2-methylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10787285 SDS Ver documentos Maybridge
CC61214CB
250mg Amber Glass Bottle 47.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10797285 SDS Ver documentos Maybridge
CC61214DA
1g Amber Glass Bottle 126.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
10108164 SDS Ver documentos Maybridge
CC61214DE
5g Amber Glass Bottle 377.90€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
26286-55-5
173.219
2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
2-(2-methylimidazol-1-yl)aniline
C10H11N3
LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
13656108
CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2N
Especificaciones
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
250mg
97%
2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2N
173.219
173.22
Amber Glass Bottle
26286-55-5
C10H11N3
LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
2-(2-methylimidazol-1-yl)aniline
13656108
97%