missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-metil-1H-imidazol-1-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10108164
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
26286-55-5
C10H11N3
173.22
MFCD08699292
LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
13656108
2-(2-metilimidazol-1-il)anilina
CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
26286-55-5
C10H11N3
173.22
MFCD08699292
LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
13656108
2-(2-metilimidazol-1-il)anilina
CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1N
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'