Learn More
2-(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.21 |