Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62699.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497746
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
82625-90-9
239.29
LEVUYFUCJRHCNR-UHFFFAOYNA-N
3130976
C11H13NO3S
MFCD01821271
2-2-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-2-methoxy-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl
Especificaciones
2-(2-Methoxyphenyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
82625-90-9
MFCD01821271
LEVUYFUCJRHCNR-UHFFFAOYNA-N
3130976
Solid
5g
C11H13NO3S
2-2-methoxyphenyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-2-methoxy-phenyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-2-methoxyphenyl
239.29
239.29
97%
Videos
SDS Documentos