Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Methoxyphenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64294.06
Detalles adicionales : CAS : 6528-85-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491419
  • 1038.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
03-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6528-85-4
224.263
JNFBDHNAZPBWTF-UHFFFAOYSA-N
759420
COC1=CC=CC=C1C2=NC3=CC=CC=C3N2
C14H12N2O
MFCD00447053
2-2-methoxyphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-2-methoxyphenyl, 2-2-methoxyphenyl-1h-benzo d imidazole, 2-2-methoxyphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-2-methoxy-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzo d imidazole,2-2-methoxyphenyl
2-(2-methoxyphenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(2-Methoxyphenyl)benzimidazole
6528-85-4
MFCD00447053
JNFBDHNAZPBWTF-UHFFFAOYSA-N
2-(2-methoxyphenyl)-1H-benzimidazole
759420
Solid
5g
C14H12N2O
2-2-methoxyphenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-2-methoxyphenyl, 2-2-methoxyphenyl-1h-benzo d imidazole, 2-2-methoxyphenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-2-methoxy-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzo d imidazole,2-2-methoxyphenyl
COC1=CC=CC=C1C2=NC3=CC=CC=C3N2
224.263
224.26
95%
Videos
SDS Documentos