missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-(2-Methoxyphenyl)-5-nitrobenzimidazole, 95%

97.80€ - 1174.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 189162-32-1
Fórmula molecular C14H11N3O3
Molecular Weight (g/mol) 269.26
Número MDL MFCD05723312
InChI Key ALBGTLCEMRDPLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyphenyl-6-nitro-1h-benzo d imidazole, albgtlcemrdplw-uhfffaoysa-n, 2-2-methoxyphenyl-5-nitrobenzimidazole
PubChem CID 23085767
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15491389 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64273.MD
250mg 97.80€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15471389 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64273.03
1g 294.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15481389 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64273.06
5g 1174.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

189162-32-1
269.26
ALBGTLCEMRDPLW-UHFFFAOYSA-N
23085767
C14H11N3O3
MFCD05723312
2-2-methoxyphenyl-6-nitro-1h-benzo d imidazole, albgtlcemrdplw-uhfffaoysa-n, 2-2-methoxyphenyl-5-nitrobenzimidazole

Especificaciones

250mg
189162-32-1
MFCD05723312
ALBGTLCEMRDPLW-UHFFFAOYSA-N
23085767
Solid
2-(2-Methoxyphenyl)-5-nitrobenzimidazole
C14H11N3O3
2-2-methoxyphenyl-6-nitro-1h-benzo d imidazole, albgtlcemrdplw-uhfffaoysa-n, 2-2-methoxyphenyl-5-nitrobenzimidazole
269.26
269.26
95%