Learn More
2-(2-Metoxietoxi)etanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041590
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-77-3
C5H12O3
120.15
MFCD00002871,MFCD00084416
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
8134
CHEBI:44836
2-(2-metoxietoxi)etanol
COCCOCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
111-77-3
C5H12O3
120.15
MFCD00002871,MFCD00084416
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
8134
CHEBI:44836
2-(2-metoxietoxi)etanol
COCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Cantidad 1 L
Beilstein 01,IV,2392
Índice Merck 15,3136
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,glycerol,ether,acetone,and dmf
Viscosidad 3.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido