Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Mercapto-4-methyl-5-thiazolyl)ethanol, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61668.06
Detalles adicionales : CAS : 1124-01-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448228
  • 719.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1124-01-2
175.264
2-mercapto-4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-mercapto-4-methylthiazole-5-ethanol, 2-4-methyl-2-sulfanyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3h-1,3-thiazole-2-thione, 5-2-hydroxyethyl-2-mercapto-4-methylthiazole, 2-2-mercapto-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanol
5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3H-1,3-thiazole-2-thione
C6H9NOS2
CBEZEZZIXCULJW-UHFFFAOYSA-N
4349918
CC1=C(SC(=S)N1)CCO
Especificación
2-(2-Mercapto-4-methyl-5-thiazolyl)ethanol
1124-01-2
2-mercapto-4-methyl-5-hydroxyethylthiazole, 2-mercapto-4-methylthiazole-5-ethanol, 2-4-methyl-2-sulfanyl-1,3-thiazol-5-yl ethanol, 5-2-hydroxyethyl-4-methyl-3h-1,3-thiazole-2-thione, 5-2-hydroxyethyl-2-mercapto-4-methylthiazole, 2-2-mercapto-4-methyl-thiazol-5-yl-ethanol
CC1=C(SC(=S)N1)CCO
175.264
175.27
95%
5g
C6H9NOS2
CBEZEZZIXCULJW-UHFFFAOYSA-N
5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3H-1,3-thiazole-2-thione
4349918
Solid