missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hemiéster de ácido 2-(2-hidroxietil)becenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034970
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
19206-51-0
C8H9BO2
147.968
MFCD08436050
CKEWCFGVNDVQSC-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-1h-benzo c 1,2 oxaborinin-1-ol, 2-2-hydroxyethyl benzeneboronic acid dehydrate, 3,4-dihydro-2,1-benzoxaborinin-1-ol, 3,4-dihydro-1h-2,1-benzoxaborinin-1-ol, benzoxaborin, 3,4-dihydro-benzo c 1,2 oxaborinin-1-ol, 1h-2,1-benzoxaborin,3,4-dihydro-1-hydroxy, 2-oxa-1-bora-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-ol
44119350
1-hidroxi-3,4-dihidro-2,1-benzoxaborinina
B1(C2=CC=CC=C2CCO1)O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
19206-51-0
C8H9BO2
147.968
MFCD08436050
CKEWCFGVNDVQSC-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-1h-benzo c 1,2 oxaborinin-1-ol, 2-2-hydroxyethyl benzeneboronic acid dehydrate, 3,4-dihydro-2,1-benzoxaborinin-1-ol, 3,4-dihydro-1h-2,1-benzoxaborinin-1-ol, benzoxaborin, 3,4-dihydro-benzo c 1,2 oxaborinin-1-ol, 1h-2,1-benzoxaborin,3,4-dihydro-1-hydroxy, 2-oxa-1-bora-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-ol
44119350
1-hidroxi-3,4-dihidro-2,1-benzoxaborinina
B1(C2=CC=CC=C2CCO1)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
El hemiéster de ácido 2-(2-hidroxietil)bencenoborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid hemiester
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.97
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'