Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62080.06
Detalles adicionales : CAS : 115299-13-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448668
  • 978.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
115299-13-3
195.192
HYMZKFYFRXCTCA-UHFFFAOYSA-N
15623072
C1=COC(=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
C8H5NO3S
MFCD00170602
2-2-furyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-furan-2-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2-furyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-2-furyl-4-thiazole carboxylic acid, 2-furan-2-yl thiazole-4-carboxylic acid
2-(furan-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Especificaciones
2-(2-Furyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
115299-13-3
MFCD00170602
HYMZKFYFRXCTCA-UHFFFAOYSA-N
2-(furan-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
15623072
Solid
5g
C8H5NO3S
2-2-furyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-furan-2-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2-furyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-2-furyl-4-thiazole carboxylic acid, 2-furan-2-yl thiazole-4-carboxylic acid
C1=COC(=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
195.192
199.23
97%
Videos
SDS Documentos