Learn More
[2-(2-furil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Maybridge CC46209DE
Detalles adicionales : CAS : 139697-88-4 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032084
  • 342.90€ / 5 g
Envío estimado: 07-02-2022
139697-88-4
174.20
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
10855985
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
C11H10O2
MFCD06203101
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
[2-(furan-2-il)fenil]metanol
Especificaciones
[2-(2-Furyl)phenyl]methanol
96.5
97%
MFCD06203101
5g
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
174.20
174.2
139697-88-4
100.0
C11H10O2
2-2-furyl phenyl methanol, 2-furan-2-yl phenyl methanol, 2-fur-2-yl benzyl alcohol, 2-2-furyl benzenemethanol, 2-fur-2-yl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-furanyl, 2-2-furyl phenyl methan-1-ol
NBLMKRIYULDNBF-UHFFFAOYSA-N
[2-(furan-2-il)fenil]metanol
10855985
97%
Videos
SDS Documentos