Learn More
2-(2-Fluorofenil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053926
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72216-04-7
C10H12FN
165.211
MFCD02663474
NOJCVVKIBLHAGW-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluorophenyl pyrrolidine, 2-2-fluorophenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,2-2-fluorophenyl, rs-2-2-fluoro-phenyl-pyrrolidine
3613306
2-(2-fluorofenil)pirrolidina
C1CC(NC1)C2=CC=CC=C2F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72216-04-7
C10H12FN
165.211
MFCD02663474
NOJCVVKIBLHAGW-UHFFFAOYSA-N
2-2-fluorophenyl pyrrolidine, 2-2-fluorophenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,2-2-fluorophenyl, rs-2-2-fluoro-phenyl-pyrrolidine
3613306
2-(2-fluorofenil)pirrolidina
C1CC(NC1)C2=CC=CC=C2F
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-fluorofenil)pirrolidina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en el congelador (- 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
Color Incolora
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido