Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2-Fluorophenyl)-5-nitrobenzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64660.03
Detalles adicionales : CAS : 348-33-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451949
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
348-33-4
MFCD13812381
Especificación
2-(2-Fluorophenyl)-5-nitrobenzimidazole
348-33-4
257.22
95%
1g
MFCD13812381
Solid