Learn More
2(2-Etoxietoxi)etanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778525
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
111-90-0
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-etoxietoxi)etanol
CCOCCOCCO
111-90-0
MFCD00002872
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
8146
CHEBI:40572
2-(2-etoxietoxi)etanol
CCOCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O3
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 1 L
Beilstein 01, II, 520
Índice Merck 15, 3134
Gravedad específica 0.99
Peso molecular (g/mol) 134.175
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Forma física Líquido