Learn More
2,2-Difeniletilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-122030
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
3963-62-0
C14H15N
197.28
MFCD00008143
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
2,2-diphenylethylamine, 2,2-diphenyl-ethylamine, 1-amino-2,2-diphenylethane, 2,2-diphenylethan-1-amine, chembl10780, pubchem7986, acmc-1cswz, 2,2-diphenylethyl-amine, 2,2-di phenyl ethanamine
77575
2,2-difeniletanamina
NCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
3963-62-0
C14H15N
197.28
MFCD00008143
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
2,2-diphenylethylamine, 2,2-diphenyl-ethylamine, 1-amino-2,2-diphenylethane, 2,2-diphenylethan-1-amine, chembl10780, pubchem7986, acmc-1cswz, 2,2-diphenylethyl-amine, 2,2-di phenyl ethanamine
77575
2,2-difeniletanamina
NCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2-Diphenylethylamine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 49°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 139°C to 140°C (1.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CHCH2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1327
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido fundido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Diphenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.