Learn More
2,2-Diphenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H65945.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490027
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00370058
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2,2-diphenylacetamide
Especificaciones
1g
MFCD00370058
355.36
95%
2,2-Diphenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2,2-diphenylacetamide
Solid
Videos
SDS Documentos