Learn More
Clorhidrato de 2,2-dimetilpropanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.62 |
Porcentaje de pureza | 97% |