Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]benzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzylamine |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.28 |
Porcentaje de pureza | 90% |