missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[2-(Dimetilamino)etoxi]anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]aniline |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'