Learn More
(2,2-Dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)metilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | (2,2-dimetil-3H-1-benzofuran-7-il)metanamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.25 |
Porcentaje de pureza | 97% |