Learn More
Isocianato de 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522432
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
87254-55-5
C11H11NO2
189.214
MFCD09025825
JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
18525712
7-isocianato-2,2-dimetil-3H-1-benzofurano
CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
87254-55-5
C11H11NO2
189.214
MFCD09025825
JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
18525712
7-isocianato-2,2-dimetil-3H-1-benzofurano
CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%