Learn More
Ácido 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |