Learn More
Cloruro de 2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696627
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
499785-51-2
C11H11ClO2
210.657
MFCD04115386
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
2795470
cloruro de 2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-carbonilo
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
499785-51-2
C11H11ClO2
210.657
MFCD04115386
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
2795470
cloruro de 2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-carbonilo
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 97%