Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC27202DA
Detalles adicionales : CAS : 499785-51-2 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10232592
  • 147.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
499785-51-2
210.657
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
2795470
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
C11H11ClO2
MFCD04115386
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Especificaciones
2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
1g
96.5
97%
MFCD04115386
LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2795470
97%
Amber Glass Bottle
499785-51-2
100.0
C11H11ClO2
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
210.657
210.66
Videos
SDS Documentos