Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 198451000
Detalles adicionales : CAS : 2033-24-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421821
  • 81.70€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
2033-24-1
144.126
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
16249
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
C6H8O4
MFCD00006638
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Especificación
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Glass bottle
Beige-Brown to Brown-White
100g
2033-24-1
100.0
C6H8O4
08,313; 10,252; 11,311; 13,172
meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
144.126
144.13
≥97.5%
Authentic
0.1% max. (K.F.)
92°C to 96°C
98%
97.5
98%
MFCD00006638
15, 5885
GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
16249
Crystals or Powder
Videos
SDS Documentación