Learn More
2,2-Dimetoxipropano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258969
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
77-76-9
C5H12O2
104.15
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
6495
2,2-dimetoxipropano
CC(C)(OC)OC
77-76-9
C5H12O2
104.15
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
6495
2,2-dimetoxipropano
CC(C)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxypropane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -47.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Temperatura de inflamación −5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OCH3)2
Índice de refracción 1.3760 to 1.3780
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,648
Fieser 01,268; 05,226; 13,199; 15,138
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: 18 g/100g (25°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ccl4, ether,, n-heptane and methanol
Viscosidad 0.452 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethoxypropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.