Learn More
2,2-Dimetoxipropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021466
18.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-76-9
C5H12O2
104.149
MFCD00008479
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
6495
2,2-dimetoxipropano
CC(C)(OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-76-9
C5H12O2
104.149
MFCD00008479
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
6495
2,2-dimetoxipropano
CC(C)(OC)OC
2,2-Dimethoxypropane acts as a dehydrating agent. It also serves as an intermediate in the synthesis of vitamin E, vitamin A and various carotenoids such as astaxanthin. It is used as a reagent for the preparation of 1,2-diols, acetonides, isopropylidene derivatives of sugars, nucleosides, methyl esters of amino acids and enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-dimetoxipropano actúa como agente deshidratador. También funciona como intermedio en la síntesis de vitamina E, vitamina A y varios carotenoides como la astaxantina. Se utiliza como reactivo en la preparación de 1,2-dioles, acetónidos, derivados isopropilidenos de azúcares, nucleósidos, ésteres metílicos de aminoácidos y éteres de enol.
Solubilidad
Soluble en benceno, tetracloruro de carbono, éter etílico y n-butano, y metanol. Moderadamente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethoxypropane
Punto de fusión -47°C
Densidad 0.848
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Sweet
Índice de refracción 1.378
Cantidad 100 mL
Número UN UN3271
Beilstein 635678
Información de solubilidad Soluble in benzene,carbon tetrachloride,ethyl ether and n-butane,methanol. Moderately soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido