Learn More
2,2-Di(tert-butilperoxy)butano, solución al 50 % en alcohol mineral aromático libre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102590
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3
C12H26O4
234.336
MFCD00048243
HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
221260
2,2-bis(tert-butilperoxi)butano
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3
C12H26O4
234.336
MFCD00048243
HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
221260
2,2-bis(tert-butilperoxi)butano
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Color Sin designar
Nombre de nota 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
% mín. CAS 49.0
% máx. CAS 51.0
Densidad 0.8050g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 49 to 51%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.805
Viscosidad 2.16 mPa.s (20°C)
Cantidad 10 mL
Temperatura de inflamación 43°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.