Learn More
2-(2-clorofenil)bencimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228532
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-clorofenil)-1H-benzimidazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-clorofenil)-1H-benzimidazol
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
Nombre del producto químico o material 2-(2-chlorophenyl)benzimidazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223.2°C to 234.7°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.68
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.