Learn More
2-(2-Butoxietoxi)etanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689606
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
112-34-5
C8H18O3
162.23
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
8177
2-(2-butoxietoxi)etanol
CCCCOCCOCCO
112-34-5
C8H18O3
162.23
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
8177
2-(2-butoxietoxi)etanol
CCCCOCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -68.0°C
Densidad 0.9550g/mL
Punto de ebullición 231.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Índice Merck 15,3133
Gravedad específica 0.955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viscosidad 6.16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2