Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10195170
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
18742-02-4
C5H9BrO2
181.03
MFCD00003216
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
87776
2-(2-bromoetil)-1,3-dioxolano
BrCCC1OCCO1
18742-02-4
C5H9BrO2
181.03
MFCD00003216
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
87776
2-(2-bromoetil)-1,3-dioxolano
BrCCC1OCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5400g/mL
Punto de ebullición 68°C to 70°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4783 to 1.4803
Cantidad 50 g
Fieser 07,37; 11,78
Gravedad específica 1.54
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 96%