Learn More
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran, 96%, stabilized, Acros Organics
54.50€ - 181.70€
CAS 17739-45-6
Fórmula molecular C7H13BrO2
Molecular Weight (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD01321310
InChI Key GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
PubChem CID 86621
IUPAC Name 2-(2-bromoethoxy)oxane
SMILES C1CCOC(C1)OCCBr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10021234 SDS Ver documentos Acros Organics
394930050
5mL Glass bottle 54.50€
5 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 8
Añadir a la cesta
10245024 SDS Ver documentos Acros Organics
394930250
25mL Glass bottle 181.70€
25 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
17739-45-6
209.08
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
86621
C1CCOC(C1)OCCBr
C7H13BrO2
MFCD01321310
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
2-(2-bromoethoxy)oxane
Especificaciones
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
87°C
1.384
5mL
95.0
95% min. (GC)
MFCD01321310
Solubility in water: insoluble
C1CCOC(C1)OCCBr
209.08
209.08
1.3840g/mL
Glass bottle
62°C to 64°C (0.4mmHg)
17739-45-6
100.0
C7H13BrO2
2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
2-(2-bromoethoxy)oxane
86621
96%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.