missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[2-(Boc-amino)etilamino]-3-yodopiridina, 95 %, Alfa Aesar™

Catalog Number p-7033082
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
902835-89-6
C12H18IN3O2
363.199
MFCD07781137
RHBATGHZRRPELS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-ylamino ethyl carbamate, 2-2-boc-amino ethylamino-3-iodopyridine, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-3-iodo 2-pyridyl amino ethyl carboxamide
28054477
N-[2-[(3-yodopiridin-2-il)amino]etil]carbamato de terc-butil
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=CC=N1)I
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
902835-89-6
C12H18IN3O2
363.199
MFCD07781137
RHBATGHZRRPELS-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl n-2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-ylamino ethyl carbamate, 2-2-boc-amino ethylamino-3-iodopyridine, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-3-iodo 2-pyridyl amino ethyl carboxamide
28054477
N-[2-[(3-yodopiridin-2-il)amino]etil]carbamato de terc-butil
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=CC=N1)I
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Boc-amino)ethylamino]-3-iodopyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'