Learn More
2-[2-(Boc-amino)etilamino]-3-yodopiridina, 95 %, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H50092.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444520
  • 204.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
14-06-2021
902835-89-6
363.199
RHBATGHZRRPELS-UHFFFAOYSA-N
28054477
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=CC=N1)I
C12H18IN3O2
MFCD07781137
tert-butyl n-2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-ylamino ethyl carbamate, 2-2-boc-amino ethylamino-3-iodopyridine, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-3-iodo 2-pyridyl amino ethyl carboxamide
N-[2-[(3-yodopiridin-2-il)amino]etil]carbamato de terc-butil
Especificaciones
2-[2-(Boc-amino)ethylamino]-3-iodopyridine
902835-89-6
MFCD07781137
RHBATGHZRRPELS-UHFFFAOYSA-N
N-[2-[(3-yodopiridin-2-il)amino]etil]carbamato de terc-butil
28054477
95%
1g
C12H18IN3O2
tert-butyl n-2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-ylamino ethyl carbamate, 2-2-boc-amino ethylamino-3-iodopyridine, tert-butyl 2-3-iodopyridin-2-yl amino ethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-3-iodo 2-pyridyl amino ethyl carboxamide
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=CC=N1)I
363.199
363.2
Videos
SDS Documentos