Learn More
2,2'-Bitiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082060
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
492-97-7
C8H6S2
166.256
MFCD00005414
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
68120
CHEBI:36821
2-tiofén-2-iltiofeno
C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
492-97-7
C8H6S2
166.256
MFCD00005414
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
68120
CHEBI:36821
2-tiofén-2-iltiofeno
C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-bitiofeno se utiliza como precursor en la preparación de 5,5′-bis(trimetilestannil)-2,2′-bitiofeno, que se utiliza para la síntesis de moléculas pequeñas y semiconductores poliméricos para transistor de efecto de campo orgánico (OFET), diodo emisor de luz orgánico (OLED), diodo emisor de luz plástica (PLED) y aplicaciones de Fotovoltaica Orgánica (OPV). Se asocia con yoduros de arilo y participa en la arilación catalizada del rodio de heteroarenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bithiophene
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 3039
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.27
Porcentaje de pureza 98%