Learn More
Éster de pinacol de ácido 2,2'-bitiofeno-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052620
26.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
479719-88-5
C14H17BO2S2
292.22
MFCD04039974
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
3592790
2-{[2,2'-bithiophen]-5-yl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
479719-88-5
C14H17BO2S2
292.22
MFCD04039974
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
3592790
2-{[2,2'-bithiophen]-5-yl}-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 35°C to 38°C
Color De azul verdoso a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fusionado