Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510076
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
4767-03-7
C5H10O4
134.13
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
4767-03-7
C5H10O4
134.13
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Punto de fusión 185.0°C to 190.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(CH2OH)2CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 03,401
Índice Merck 15,3277
Sinónimo 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropanoico
PubChem CID 78501
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2