Learn More
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2',2''-nitrilotrietanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-68922
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
6976-37-0
C8H19NO5
209.24
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
6976-37-0
C8H19NO5
209.24
MFCD00002853
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
81462
CHEBI:41250
2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Nombre de nota 98%
Absorbancia (0.1M in H2O)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103.0°C to 104.0°C
Color Blanco a marrón
Pérdida por secado 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.