Learn More
2,2'-biquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419590
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
119-91-5
C18H12N2
256.3
MFCD00006740
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
8412
2-quinolin-2-ilquinolina
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
119-91-5
C18H12N2
256.3
MFCD00006740
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
8412
2-quinolin-2-ilquinolina
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Biquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 193°C to 196°C
Color De amarillo a beis
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23, II, 267
Información de solubilidad Solubility in water: 1mg/l at 25°C. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in ether,acetone,benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas brillantes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Biquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.