Learn More
2,2'-Bipiridina, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11317318
20.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
366-18-7
C10H8N2
156.19
MFCD00006212
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
1474
CHEBI:30351
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
366-18-7
C10H8N2
156.19
MFCD00006212
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
1474
CHEBI:30351
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridine
Punto de fusión 70°C
Color Blanco
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 113089
Índice Merck 14,3347
Información de solubilidad Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2,2'-bipyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s